Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory scissors
Laboratory scissors
02, Sharp/blunt, straight, 190 mm
Katalogové číslo USBE4251
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Laboratory scissors
Katalogové číslo USBE4251
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Laboratory scissors
Laboratory scissors
02, Sharp/blunt, straight, 190 mm
Přejít na:
Price
327,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel scissors with cork pressure.
Documents
Specifikace
  • Type:
    Sharp/blunt, straight
  • Délka:
    190 mm
  • Sekvence:
    02