Orders LinkContactUsLinkComponent
Stages
Stages
01, Připojitelný stolek s držákem destičky s jamkami, 128×86 mm
Katalogové číslo 630-1500
Dodavatel:   MOTIC
Stages
Katalogové číslo 630-1500
Dodavatel:  MOTIC
Stages
Stages
01, Připojitelný stolek s držákem destičky s jamkami, 128×86 mm
Přejít na:
Price
17 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Připojitelný stolek s držákem destičky s jamkami, 128×86 mm
  • Sekvence:
    01