Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
07, Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle, 6
Katalogové číslo METT51350082
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Katalogové číslo METT51350082
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
07, Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle, 6
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    6
  • Popis:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCI saturated, for Ag/AgCl reference systems, 250 ml bottle
  • Sekvence:
    07