Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
1, —, 150 mm, —, +, Individually wrapped
Katalogové číslo KART329
Dodavatel:   KARTELL
Pasteur pipettes
Katalogové číslo KART329
Dodavatel:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
1, —, 150 mm, —, +, Individually wrapped
Přejít na:
Price
2 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
 : *Capillary
Specifikace
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Sterilní:
    +
  • Kapacita:
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    1
  • Stupnice: