Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
03, Zelená, 11 - 12 mm
Katalogové číslo RATI351490G
Dodavatel:   RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Katalogové číslo RATI351490G
Dodavatel:  RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
03, Zelená, 11 - 12 mm
Přejít na:
Price
430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
PE.
  • Very tight seal due to two sealing rings
  • Available in natural and four more colors
Specifikace
  • Ø dno:
    11 - 12 mm
  • Barva:
    Zelená
  • Sekvence:
    03