Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
01, 2500 ml, Multipurpose collecting bottles with label, Modrá, 80 mm
Katalogové číslo RATI5922250
Dodavatel:   RATIOLAB
Multi purpose bottles
Katalogové číslo RATI5922250
Dodavatel:  RATIOLAB
Multi purpose bottles
Multi purpose bottles
01, 2500 ml, Multipurpose collecting bottles with label, Modrá, 80 mm
Přejít na:
Price
4 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 60 KS
Product Details & Documents
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Specifikace
  • Kapacita:
    2500 ml
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Multipurpose collecting bottles with label
  • Sekvence:
    01
  • Ø hrdla:
    80 mm