Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, for test tubes
01, Přírodní, 11 - 12 mm
  RATI3514900
 :   RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
  RATI3514900
 :  RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
01, Přírodní, 11 - 12 mm
430,00 Kč
1 * 1.000 KS
PE.
  • Very tight seal due to two sealing rings
  • Available in natural and four more colors
  • Ø dno:
    11 - 12 mm
  • Barva:
    Přírodní
  • Sekvence:
    01