Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
01, 50 ml, 118 mm, 35 mm
Katalogové číslo LAMA101
Dodavatel:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Katalogové číslo LAMA101
Dodavatel:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
01, 50 ml, 118 mm, 35 mm
Přejít na:
Price
61,20 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    35 mm
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    118 mm
  • Sekvence:
    01