Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
05, 750 ml, 280 mm, 81 mm
Katalogové číslo LAMA106
Dodavatel:   LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
Katalogové číslo LAMA106
Dodavatel:  LAMAPLAST
Dropping bottles, LDPE
05, 750 ml, 280 mm, 81 mm
Přejít na:
Price
194,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
LDPE, translucent, narrow mouth
  • With cap and dosing tip
  • Suitable for foodstuffs
  • Good chemical and temperature resistance
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    81 mm
  • Kapacita:
    750 ml
  • Výška:
    280 mm
  • Sekvence:
    05