Orders LinkContactUsLinkComponent
Power Cables for Vacuum Controllers
Power Cables for Vacuum Controllers
03, Power cable LKG, EU-plug
Katalogové číslo VACU20637652
Dodavatel:   VACUUBRAND
Power Cables for Vacuum Controllers
Katalogové číslo VACU20637652
Dodavatel:  VACUUBRAND
Power Cables for Vacuum Controllers
03, Power cable LKG, EU-plug
Přejít na:
Price
386,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Power cables for Peltronic® exhaust vapour condenser and vacuum controllers VNC 2.
Specifikace
  • Popis:
    Power cable LKG, EU-plug
  • Sekvence:
    03