0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL 1 * 100 g
Katalogové číslo SIALB1378-100G
Dodavatel:
Merck
Certifikáty
Rozbalit obrázek
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL 1 * 100 g
Katalogové číslo SIALB1378-100G
Dodavatel:
Merck
Certifikáty
Související informace
Dokumentace
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže
Specifikace produktu
SIALB1378-100G_TDS_EN
Dokumentace
Frequently Bought Together
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Neutralising agent for the automated cleaning of glassware, neodisher® Z
Dodavatel: Dr. Weigert
Acetonitril ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient grade for liquid chromatography, Supelco®
Dodavatel: Merck
Acetonitril, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Dodavatel: Merck
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Aceton ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Acetonitril, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® USP, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck