Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
04, Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
Katalogové číslo RIXI8-7100-025
Lids for buckets
Katalogové číslo RIXI8-7100-025
Lids for buckets
Lids for buckets
04, Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
Přejít na:
Price
43,80 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
 : Buckets should be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Lever lid for 2,5 L bucket, PP, water proof
  • Sekvence:
    04