Orders LinkContactUsLinkComponent
Vessel for pathology dispatch
Vessel for pathology dispatch
35 ml, 39 mm, 55 mm, Modrá
Katalogové číslo BOET08.323.1001
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Vessel for pathology dispatch
Katalogové číslo BOET08.323.1001
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Vessel for pathology dispatch
Vessel for pathology dispatch
35 ml, 39 mm, 55 mm, Modrá
Přejít na:
Price
2 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Polypropylene, extremely clear with HDPE screw cap.
  • Tight fitting screw cap
  • Stable base
  • 35 ml vessel used to protect the 20 ml vessel, 100 ml vessel used to protect the 50 ml vessel
Specially rounded base to facilitate removal of small tissue samples.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    39 mm
  • Kapacita:
    35 ml
  • Výška:
    55 mm
  • Barva víčka:
    Modrá