Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PP
Screw caps, PP
with TRISEAL seal, 28 mm, Černá
Katalogové číslo SPVAP29028
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, PP
Katalogové číslo SPVAP29028
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, PP
Screw caps, PP
with TRISEAL seal, 28 mm, Černá
Přejít na:
Price
698,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    28 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with TRISEAL seal