Orders LinkContactUsLinkComponent
LED bulbs
LED bulbs
302, LED modul 4 500 K ±300 K
Katalogové číslo 630-1320
Dodavatel:   MOTIC
LED bulbs
Katalogové číslo 630-1320
Dodavatel:  MOTIC
LED bulbs
LED bulbs
302, LED modul 4 500 K ±300 K
Přejít na:
Price
2 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    LED modul 4 500 K ±300 K
  • Sekvence:
    302