Orders LinkContactUsLinkComponent
Stages
Stages
12, Držák stolku pro Petriho misky 35 mm
Katalogové číslo 630-1373
Dodavatel:   MOTIC
Stages
Katalogové číslo 630-1373
Dodavatel:  MOTIC
Stages
Stages
12, Držák stolku pro Petriho misky 35 mm
Přejít na:
Price
1 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Držák stolku pro Petriho misky 35 mm
  • Sekvence:
    12