Orders LinkContactUsLinkComponent
Stages
Stages
14, Stage holder for 65 mm Petri dishes
Katalogové číslo 630-1372
Dodavatel:   MOTIC
Stages
Katalogové číslo 630-1372
Dodavatel:  MOTIC
Stages
Stages
14, Stage holder for 65 mm Petri dishes
Přejít na:
Price
1 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Stage holder for 65 mm Petri dishes
  • Sekvence:
    14