Orders LinkContactUsLinkComponent
Filters
Filters
02, Neutrální filtr hustoty (Ø = 45 mm)
Katalogové číslo 630-1386
Dodavatel:   MOTIC
Filters
Katalogové číslo 630-1386
Dodavatel:  MOTIC
Filters
Filters
02, Neutrální filtr hustoty (Ø = 45 mm)
Přejít na:
Price
1 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Neutrální filtr hustoty (Ø = 45 mm)
  • Sekvence:
    02