Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
06, Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, Transparent, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
Katalogové číslo DELT200026
Dodavatel:   DELTALAB
Pipette tips
Katalogové číslo DELT200026
Dodavatel:  DELTALAB
Pipette tips
06, Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, Transparent, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
Přejít na:
Price
15 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5.000 KS
Specifikace
  • Balené:
    Bulk
  • Sterilní:
    -
  • Objem:
    1 - 200 µl
  • Sekvence:
    06
  • Druh špičky:
    Extended length (91 mm)
  • Barva špičky:
    Transparent
  • Pro použití s:
    Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette