Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
07, NIST/DIN buffer solution, 9,180, 250 mL
Katalogové číslo METT51350056
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Katalogové číslo METT51350056
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
07, NIST/DIN buffer solution, 9,180, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
877,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Certifications: NIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    NIST/DIN buffer solution
  • Sekvence:
    07
  • Hodnota pH:
    9,180
Specifikace