ELECTROLYTE KNO3 1M , 6X250ML 1 * 6 KS
Katalogové číslo METT51350086
Dodavatel: Mettler - Toledo
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran hořečnatý ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, Pásky lepící pro čisté prostory, vinylové
Dodavatel: VWR Collection
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test tubes with NS stopper
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG