Orders LinkContactUsLinkComponent
Maintenance solutions for electrodes
Maintenance solutions for electrodes
04, Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
Katalogové číslo METT51350102
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
Katalogové číslo METT51350102
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
Maintenance solutions for electrodes
04, Cleaning solution thiourea, 250 ml, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
883,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    Cleaning solution thiourea, 250 ml
  • Sekvence:
    04