Orders LinkContactUsLinkComponent
Maintenance solutions for electrodes
Maintenance solutions for electrodes
02, Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml, 25 mL
Katalogové číslo METT51350104
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
Katalogové číslo METT51350104
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
Maintenance solutions for electrodes
02, Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml, 25 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
785,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    25 mL
  • Popis:
    Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml
  • Sekvence:
    02
Specifikace