Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
5, Technical buffer solution, 250 ml, 4,01, 250 mL
Katalogové číslo METT51350004
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalogové číslo METT51350004
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
5, Technical buffer solution, 250 ml, 4,01, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
725,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • Sekvence:
    5
  • Hodnota pH:
    4,01
Specifikace