Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
4, Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,01, 6
Katalogové číslo METT51350018
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalogové číslo METT51350018
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
4, Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,01, 6
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    6
  • Popis:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Sekvence:
    4
  • Hodnota pH:
    4,01
Specifikace