Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
03, NIST/DIN buffer solution, 4,006, 250 mL
Katalogové číslo METT51350052
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Katalogové číslo METT51350052
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
03, NIST/DIN buffer solution, 4,006, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
877,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
 : NIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    NIST/DIN buffer solution
  • Sekvence:
    03
  • Hodnota pH:
    4,006