Orders LinkContactUsLinkComponent
Metal combination electrodes, ScienceLine
Metal combination electrodes, ScienceLine
Metal combination electrode, platinum sensor, A membrane glass reference, Pt 62 RG, −5...+100 °C, Sklo, —, —, 12×120 mm, Plug head, Titrations
Katalogové číslo 662-1371
Dodavatel:   SI Analytics
Metal combination electrodes, ScienceLine
Katalogové číslo 662-1371
Dodavatel:  SI Analytics
Metal combination electrodes, ScienceLine
Metal combination electrodes, ScienceLine
Metal combination electrode, platinum sensor, A membrane glass reference, Pt 62 RG, −5...+100 °C, Sklo, —, —, 12×120 mm, Plug head, Titrations
Přejít na:
Price
11 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Specifikace
  • Připojení:
    Plug head
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Určeno pro:
    Titrations
  • Type:
    Pt 62 RG
  • Popis:
    Metal combination electrode, platinum sensor, A membrane glass reference
  • Materiál:
    Sklo
  • Diafragma:
  • Elektrolyt:
  • Tepl.:
    −5...+100 °C