Pipette tips
08, Gilson type, graduated, bevelled, 2 - 200 µl, -, Transparent, Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, Bulk (25×1000)
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
- Balené:Bulk (25×1000)
- Sterilní:-
- Objem:2 - 200 µl
- Sekvence:08
- Druh špičky:Gilson type, graduated, bevelled
- Barva špičky:Transparent
- Pro použití s:Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL