Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
E1300*, ~1300, 500 mL
Katalogové číslo HAAK082-5410
Dodavatel:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Katalogové číslo HAAK082-5410
Dodavatel:  HAAKE
Číslo CAS:  
Test fluids for viscometers
E1300*, ~1300, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
10 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Upozornení: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Typ:
    E1300*
  • Viskozita:
    ~1300
Specifikace