Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
13, Hazard labels: danger, auto, —, Polyester, Černá na žluté, 50×43 mm, 7 labels/card
Katalogové číslo 116-0755
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo 116-0755
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
13, Hazard labels: danger, auto, —, Polyester, Černá na žluté, 50×43 mm, 7 labels/card
Přejít na:
Price
204,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
 : Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: danger, auto
  • Rozměry:
    50×43 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    13
  • Model:
  • Balené:
    7 labels/card