Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
500 ml, 10 ml, 180 mm
Katalogové číslo HECH42255054
Measuring cylinders, conical
Katalogové číslo HECH42255054
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
500 ml, 10 ml, 180 mm
Přejít na:
Price
363,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable to +121 °C
  • Liquid volume is easy to read
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Specifikace
  • Kapacita:
    500 ml
  • Výška:
    180 mm
  • Dělení:
    10 ml