Orders LinkContactUsLinkComponent
Cup samplers
Cup samplers
02, Cup sampler for liquids, Nerezová ocel 316, 100 ml, 1000 mm, 55 mm
Katalogové číslo SAMP5030A-1000
Dodavatel:   Sampling Systems
Cup samplers
Katalogové číslo SAMP5030A-1000
Dodavatel:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
02, Cup sampler for liquids, Nerezová ocel 316, 100 ml, 1000 mm, 55 mm
Price
15 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifikace
  • Ø:
    55 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Popis:
    Cup sampler for liquids
  • Délka:
    1000 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel 316
  • Sekvence:
    02
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál štětin
    Kartáčová hlava Ø
    Dostupnost
    Price
  • 300-0514
    03
    Nylon
    7 - 14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál štětin
    Kartáčová hlava Ø
    Dostupnost
    Price
  • 300-0513
    02
    Nylon
    7 - 14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 410,00 Kč