Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
04, 19 mm, 12 mm
Katalogové číslo SEMA4684
Dodavatel:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
Katalogové číslo SEMA4684
Dodavatel:  SEMADENI
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
04, 19 mm, 12 mm
Přejít na:
Price
2 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Jars, made of PS, clear, with closing lid.
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Suitable for ointments, powders, and granules.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    19 mm
  • Výška:
    12 mm
  • Sekvence:
    04