Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
03, 1000 ml, 93 mm, 77 mm, 175 mm
Katalogové číslo SEMA3039
Dodavatel:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Katalogové číslo SEMA3039
Dodavatel:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
03, 1000 ml, 93 mm, 77 mm, 175 mm
Přejít na:
Price
209,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Transparent.
  • With white screw cap
  • Cap seals the inner seal
Specifikace
  • Ø vněj.:
    93 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    175 mm
  • Sekvence:
    03
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    77 mm