Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
09, 1000 ml, 385 mm, 150 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA2650
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Katalogové číslo SEMA2650
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
09, 1000 ml, 385 mm, 150 mm, Bílá
Přejít na:
Price
439,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Šířka:
    150 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    385 mm
  • Sekvence:
    09