Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, PP
07, 250 ml, 260 mm, 90 mm, Bílá
Catalog # SEMA2648
Supplier:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Catalog # SEMA2648
Supplier:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
07, 250 ml, 260 mm, 90 mm, Bílá
Přejít na:
Price
280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Šířka:
    90 mm
  • Kapacita:
    250 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    260 mm
  • Sekvence:
    07