Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
02, 5 ml, 82 mm, 25 mm, Bílá
Katalogové číslo SEMA2643
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Katalogové číslo SEMA2643
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
02, 5 ml, 82 mm, 25 mm, Bílá
Přejít na:
Price
43,80 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Šířka:
    25 mm
  • Kapacita:
    5 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    82 mm
  • Sekvence:
    02