Úložné sáčky
07, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 260×400 mm
Catalog # SEMA2450
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.
Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.
Packaging: Minimální množství: 100 kusů
Specifications
- Popis:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Rozměry:260×400 mm
- Sekvence:07
- Tloušťka:0,075 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



