Úložné sáčky
01, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 80×130 mm
Katalogové číslo SEMA2439
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.
Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.
Balení: Minimální množství: 100 kusů
Specifikace
- Popis:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Rozměry:80×130 mm
- Sekvence:01
- Tloušťka:0,05 mm
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



