Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
01, 12 compartments, 250×170×46 mm
Katalogové číslo SEMA5971
Dodavatel:   SEMADENI
Storage Boxes
Katalogové číslo SEMA5971
Dodavatel:  SEMADENI
Storage Boxes
01, 12 compartments, 250×170×46 mm
Přejít na:
Price
706,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very stable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Specifikace
  • Popis:
    12 compartments
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    250×170×46 mm