Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, Černá
Katalogové číslo DUEH5.11.010
Dodavatel:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Katalogové číslo DUEH5.11.010
Dodavatel:  DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, Černá
Price
7 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Specifikace
  • Kapacita:
    10 l
  • Barva:
    Černá
  • Š×H×V:
    298×198×264 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Safety funnel
    Safety funnel
    DUEH5.08.001
    01
    Flammable liquids
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 860,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Special pliers
    Special pliers
    DUEH5.09.003
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 212,00 Kč