Filter tubes, plain neck
02, 24 mm, 150 mm
Katalogové číslo BIBB2110/08M
Dodavatel: SciLabware
Přejít na:
Product Details & Documents
These filter tubes can be used for small scale filtrations. They are ideal for use with Pyrex® short stem funnels.
Specifikace
- Vnějš. Ø zkumavky:24 mm
- Sekvence:02
- Délka zkumavky:150 mm