Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
12, 350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
  GESTHT21
Hotplates
  GESTHT21
Hotplates
12, 350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
33 410,00 Kč
1 * 1 KS
  • Vytápěný prostor:
    350×500 mm
  • Tepelný výkon:
    1800 W
  • Tepl.:
    30...110 °C
  • Sekvence:
    12
  • Š×H×V:
    364×514×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate