Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
11 ml, 108 mm, 16 mm, PP
Katalogové číslo METR6.2743.050
Dodavatel:   METROHM
Sample tubes
Katalogové číslo METR6.2743.050
Dodavatel:  METROHM
Sample tubes
11 ml, 108 mm, 16 mm, PP
Price
52 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
Product Details & Documents
Ideal for IC sample processors and VA autosamplers.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Kapacita:
    11 ml
  • Délka:
    108 mm
  • Materiál:
    PP
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    METR6.2743.077
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS - 2 880,00 Kč