Orders LinkContactUsLinkComponent
Latex tests
Latex tests
17, Salmonella H Polyvalent Phases 1 And 2, 2 mL
Katalogové číslo OXOIR30858501
Latex tests
Katalogové číslo OXOIR30858501
Číslo CAS:  
Latex tests
17, Salmonella H Polyvalent Phases 1 And 2, 2 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    2 mL
  • Popis:
    Salmonella H Polyvalent Phases 1 And 2
  • Sekvence:
    17
Specifikace