Orders LinkContactUsLinkComponent
Water baths, transparent polycarbonate
Water baths, transparent polycarbonate
Polycarbonate bath, 108A-E, ≤100 °C, 8 L, 130×390×150 mm, 142×405×161 mm
Katalogové číslo 461-0599
Dodavatel:   HUBER
Water baths, transparent polycarbonate
Katalogové číslo 461-0599
Dodavatel:  HUBER
Water baths, transparent polycarbonate
Water baths, transparent polycarbonate
Polycarbonate bath, 108A-E, ≤100 °C, 8 L, 130×390×150 mm, 142×405×161 mm
Přejít na:
Price
9 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Teplotní rozsah:
    ≤100 °C
  • Kapacita:
    8 L
  • Š×H×V:
    142×405×161 mm
  • Š×H×V lázně:
    130×390×150 mm
  • Typ:
    Polycarbonate bath, 108A-E