Orders LinkContactUsLinkComponent
Frocks, PP
03, Bílá, XL
Catalog # HOPE40.301/04
Supplier:   Medicom
Frocks, PP
Catalog # HOPE40.301/04
Supplier:  Medicom
Frocks, PP
Frocks, PP
03, Bílá, XL
Price
1 870,00 Kč
Log in for availability
1 * 50 KS
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
  • With collar and long sleeves
  • Elasticated cuffs
  • Snap buttons
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specifications
  • Velikost oblečení:
    XL
  • Barva:
    Bílá
  • Sekvence:
    03
  • Hmotnost:
    40 g/m²
  • Cat. No.:
    HOPE40.301/04
  • Typ uzávěru:
    Zapínání na druky
  • Aplikace oblečení:
    General Purpose|Industrial
  • Přihrádka:
    bez kapes