Accessories
03, Gelatin filters, wavelength 600 nm, bandpass ± 5 nm
Katalogové číslo SHEW47189150
Accessories
Katalogové číslo SHEW47189150
Accessories
03, Gelatin filters, wavelength 600 nm, bandpass ± 5 nm
Přejít na:
Price
13 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Gelatin filters, wavelength 600 nm, bandpass ± 5 nm
  • Sekvence:
    03