Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
001, DR101-60, 0 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Katalogové číslo KRUEDR101-60
Dodavatel:   A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Katalogové číslo KRUEDR101-60
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Digital handheld refractometers
Digital handheld refractometers
001, DR101-60, 0 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Přejít na:
Price
11 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These apparatuses are designed to determine mixing ratios, quality and quantity inspections, in the following fields of applications.
  • Pulp and paper industries
  • Food and beverage industries including sugar and sweeteners
  • Textiles industry
  • Pharmaceutical and chemical industries
  • Petrochemical industry
  • Metal working industry
  • Wastewater management
Documents
Specifikace
  • Model:
    DR101-60
  • Rozsah:
    0 − 60 °Bx ; 1,3330 − 1,4419 nD
  • Rozlišení:
    0,1 °Bx ; 0,0001 nD
  • Sekvence:
    001
  • Hmotnost:
    160 g
  • Cat. No.:
    KRUEDR101-60
  • Š×H×V:
    110×62×32 mm
  • Elektrické napětí:
    1,5 V battery
  • Teplotní přesnost:
    ±0,5
  • Přesnost:
    ±0,5 °C ; ±0,25 °Brix ; ±0,0005 nD