Brushes for Erlenmeyer flasks
09, Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles, Nylon, 130 mm, 50 mm, Drát, 340 mm
Katalogové číslo REIT10000403
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Nylon
- Kartáčová hlava Ø:50 mm
- Handle material:Drát
- Popis:Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
- Sekvence:09
- Celková délka:340 mm
- Délka hlavy kartáčku:130 mm